2,4-Dicloroanilina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₅Cl₂N Punto di ebollizione: 245 °C Punto di fusione: 60…62 °C Densità: 1,567 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 115 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007661 CAS Number: 554-00-7 EINECS: 209-057-8 UN: 3442 ADR: 6.1,II |