Stampa…
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9686-1G OR9686-250MG
APOSOR9686-1GEA 250 EUR
APOSOR9686-1G APOSOR9686-250MG
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride 97%
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride
Formula: C₁₁H₈ClNOS
Punto di fusione: 52…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659063
CAS Number: 844891-05-0
UN: 3261
ADR: 8,II