Stampa…
3-Nitrobenzophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Nitrophenyl)(phenyl)methanone, m-Nitrobenzophenone
OR9685-25G OR9685-100G
APOSOR9685-25GEA 212 EUR
APOSOR9685-25G APOSOR9685-100G
3-Nitrobenzophenone 98%
3-Nitrobenzophenone
Formula: C₁₃H₉NO₃
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007257
CAS Number: 2243-80-3
EINECS: 218-819-9