Stampa…
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fmoc-Cys(SO3H)-OH·disodium salt
OR967361-1G OR967361-5G
APOSOR967361-1GEA 259 EUR
APOSOR967361-1G APOSOR967361-5G
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Formula: C₁₈H₁₅NNa₂O₇S₂
Peso molecolare: 467,418 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00237016
CAS Number: 163558-30-3