Stampa…
N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-[(Methylamino)methyl]quinoline
OR9670-1G OR9670-250MG
APOSOR9670-1GEA 234 EUR
APOSOR9670-1G APOSOR9670-250MG
N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine 95%
N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Peso molecolare: 172,23 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C/0,525mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738897
CAS Number: 179873-36-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III