Stampa…
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-5-thio-1,3,4-thiadiazole, 5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
OR9661-1KG OR9661-250G
APOSOR9661-1KGEA 139 EUR
APOSOR9661-1KG APOSOR9661-250G
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₃H₄N₂S₂
Peso molecolare: 132,21 g/mol
Punto di fusione: 182…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038349
CAS Number: 29490-19-5
EINECS: 249-667-1