Stampa…
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(3-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
OR9659-1G OR9659-5G
APOSOR9659-1GEA 14.7 EUR
APOSOR9659-1G APOSOR9659-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline 98%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₇N₃
Peso molecolare: 191,28 g/mol
Punto di fusione: 98…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08435857
CAS Number: 148546-99-0
UN: 3263
ADR: 8,II