Stampa…
N-(6-Hydroxypyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965882-1G OR965882-250MG
APOSOR965882-1GEA 451 EUR
APOSOR965882-1G APOSOR965882-250MG
N-(6-Hydroxypyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide 96%
N-(6-Hydroxypyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366716
CAS Number: 824429-50-7