Stampa…
2-(3-Chlorophenyl)ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965862-100G OR965862-25G
APOSOR965862-100GEA 213 EUR
APOSOR965862-100G APOSOR965862-25G
2-(3-Chlorophenyl)ethanol 98%
2-(3-Chlorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002892
CAS Number: 5182-44-5