Stampa…
(1S)-1-(4-Pyridyl)ethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-(4-Pyridyl)ethylamine
OR965857-1G OR965857-250MG
APOSOR965857-1GEA 238 EUR
APOSOR965857-1G APOSOR965857-250MG
(1S)-1-(4-Pyridyl)ethylamine 95%
(1S)-1-(4-Pyridyl)ethylamine
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09256819
CAS Number: 27854-96-2