Stampa…
Ethyl-4-cyclopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-cyclopropylthiazole-2-carboxylate
OR965854-1G OR965854-5G
APOSOR965854-1GEA 292 EUR
APOSOR965854-1G APOSOR965854-5G
Ethyl-4-cyclopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-4-cyclopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 197,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656780
CAS Number: 439692-05-4