Stampa…
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965821-1G OR965821-250MG OR965821-5G
APOSOR965821-1GEA 143 EUR
APOSOR965821-1G APOSOR965821-250MG APOSOR965821-5G
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine
Formula: C₅H₆ClN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053596
CAS Number: 3286-55-3