Stampa…
2-(2-Furyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9658-1G OR9658-250MG OR9658-500MG OR9658-5G
APOSOR9658-1GEA 328 EUR
APOSOR9658-1G APOSOR9658-250MG APOSOR9658-500MG APOSOR9658-5G
2-(2-Furyl)aniline 95%
2-(2-Furyl)aniline
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039070
CAS Number: 55578-79-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III