Stampa…
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965768-1G OR965768-250MG
APOSOR965768-1GEA 807 EUR
APOSOR965768-1G APOSOR965768-250MG
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₃
Peso molecolare: 141,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05667138
CAS Number: 100047-61-8