Stampa…
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: tert-Butyl 2-bromobutanoate, tert-Butyl 2-bromobutyrate
OR965764-100G OR965764-25G
APOSOR965764-100GEA 481 EUR
APOSOR965764-100G APOSOR965764-25G
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate
Formula: C₈H₁₅BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209634
CAS Number: 24457-21-4
UN: 1760
ADR: 8,III