Stampa…
2-(Boc-amino)-4-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-methylpyridine, 2-(Boc-amino)-4-methylpyridine, (4-Methylpyridin-2-yl)carbamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (4-Methylpyridin-2-yl)carbamate
OR965752-1G OR965752-5G
APOSOR965752-1GEA 256 EUR
APOSOR965752-1G APOSOR965752-5G
2-(Boc-amino)-4-methylpyridine 95%
2-(Boc-amino)-4-methylpyridine
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 208,261 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07776933
CAS Number: 90101-20-5