Stampa…
4-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile
OR965738-1G OR965738-5G
APOSOR965738-1GEA 190 EUR
APOSOR965738-1G APOSOR965738-5G
4-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbonitrile 97%
4-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbonitrile
Formula: C₁₁H₇N₃O
Peso molecolare: 197,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01927046
CAS Number: 353259-03-7