Stampa…
4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965736-1G OR965736-5G
APOSOR965736-1GEA 168 EUR
APOSOR965736-1G APOSOR965736-5G
4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine 95%
4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine
Formula: C₉H₈N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03305477
CAS Number: 66521-70-8