Stampa…
4-(p-Tolyl)butyric acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(p-Tolyl)butanoic acid
OR965734-100G OR965734-10G OR965734-25G
APOSOR965734-100GEA 700 EUR
APOSOR965734-100G APOSOR965734-10G APOSOR965734-25G
4-(p-Tolyl)butyric acid 97%
4-(p-Tolyl)butyric acid
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021786
CAS Number: 4521-22-6