Stampa…
4-(5-Oxazolyl)benzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965662-100MG OR965662-1G OR965662-250MG
APOSOR965662-100MGEA 145 EUR
APOSOR965662-100MG APOSOR965662-1G APOSOR965662-250MG
4-(5-Oxazolyl)benzylamine 95%
4-(5-Oxazolyl)benzylamine
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213310
CAS Number: 672324-91-3