Stampa…
3-(Cyanomethyl)benzoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965652-1G OR965652-250MG
APOSOR965652-1GEA 90.2 EUR
APOSOR965652-1G APOSOR965652-250MG
3-(Cyanomethyl)benzoic acid 96%
3-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formula: C9H7NO2
Peso molecolare: 161,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234486
CAS Number: 5689-33-8