Stampa…
4,6-Dichloroquinazoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965616-1G OR965616-250MG
APOSOR965616-1GEA 270 EUR
APOSOR965616-1G APOSOR965616-250MG
4,6-Dichloroquinazoline 95%
4,6-Dichloroquinazoline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 199,0368 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00089492
CAS Number: 7253-22-7