Stampa…
2-Chloro-4,5-dimethoxyaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965602-1G OR965602-250MG
APOSOR965602-1GEA 719 EUR
APOSOR965602-1G APOSOR965602-250MG
2-Chloro-4,5-dimethoxyaniline 95%
2-Chloro-4,5-dimethoxyaniline
Formula: C₈H₁₀ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08691143
CAS Number: 32829-09-7