Stampa…
3-(Methoxymethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965593-1G OR965593-250MG
APOSOR965593-1GEA 106 EUR
APOSOR965593-1G APOSOR965593-250MG
3-(Methoxymethyl)benzoic acid 95%
3-(Methoxymethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166.18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01871355
CAS Number: 32194-76-6