Stampa…
5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965582-100MG OR965582-1G OR965582-250MG
APOSOR965582-100MGEA 21.5 EUR
APOSOR965582-100MG APOSOR965582-1G APOSOR965582-250MG
5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Formula: C₃H₄N₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03161246
CAS Number: 31130-17-3