Stampa…
4-Phenyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965552-1G OR965552-250MG
APOSOR965552-1GEA 95.9 EUR
APOSOR965552-1G APOSOR965552-250MG
4-Phenyl-1H-pyrazole 98%
4-Phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462204
CAS Number: 10199-68-5