Stampa…
Ethyl-2-(pyrimidin-2-yl)acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965521-10G OR965521-1G OR965521-5G
APOSOR965521-10GEA 337 EUR
APOSOR965521-10G APOSOR965521-1G APOSOR965521-5G
Ethyl-2-(pyrimidin-2-yl)acetate 98%
Ethyl-2-(pyrimidin-2-yl)acetate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953517
CAS Number: 63155-11-3