Stampa…
2-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(1-Pyrrolidinyl)benzaldehyde
OR9655-1G OR9655-100MG OR9655-5G
APOSOR9655-1GEA 94.5 EUR
APOSOR9655-1G APOSOR9655-100MG APOSOR9655-5G
2-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
2-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₃NO
Peso molecolare: 175,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419322
CAS Number: 58028-74-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III