Stampa…
(E)-2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde oxime 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965476-1G OR965476-5G
APOSOR965476-1GEA 219 EUR
APOSOR965476-1G APOSOR965476-5G
(E)-2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde oxime 96%
(E)-2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde oxime
Formula: C₇H₇ClN₂O
Peso molecolare: 170.6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13563057
CAS Number: 1203500-13-3