Stampa…
2-(3,4-Dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965459-1G OR965459-5G
APOSOR965459-1GEA 270 EUR
APOSOR965459-1G APOSOR965459-5G
2-(3,4-Dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethanamine 95%
2-(3,4-Dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethanamine
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01717314
CAS Number: 53356-51-7