Stampa…
4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965409-1G OR965409-5G
APOSOR965409-1GEA 147 EUR
APOSOR965409-1G APOSOR965409-5G
4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride
Formula: C₉H₁₁ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 167762-80-3