Stampa…
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965394-1G OR965394-250MG
APOSOR965394-1GEA 539 EUR
APOSOR965394-1G APOSOR965394-250MG
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone 95%
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Formula: C₆H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04968784
CAS Number: 137890-05-2