Stampa…
(±)-Acido 2-metilesanoico 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-MethylhexanoicAcid, 2-Methylhexanoic acid, (±)-2-Methylhexanoic acid
OR965380-100G OR965380-25G
APOSOR965380-100GEA 270 EUR
APOSOR965380-100G APOSOR965380-25G
(±)-Acido 2-metilesanoico 95%
(±)-Acido 2-metilesanoico
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002674
CAS Number: 4536-23-6