Stampa…
3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(tert-Butylthio)pyridin-2-amine
OR965345-1G OR965345-250MG
APOSOR965345-1GEA 578 EUR
APOSOR965345-1G APOSOR965345-250MG
3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine 95%
3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine
Formula: C₉H₁₄N₂S
Peso molecolare: 182,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663516
CAS Number: 551950-47-1