2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965293-10G
OR965293-1G
OR965293-5G
APOSOR965293-10GEA
456
EUR
APOSOR965293-10G
APOSOR965293-1G
APOSOR965293-5G
2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)acetic acid
Formula:
C₁₁H₁₁NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
86704-55-4 |