Stampa…
3-Oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965274-10G OR965274-1G OR965274-5G
APOSOR965274-10GEA 807 EUR
APOSOR965274-10G APOSOR965274-1G APOSOR965274-5G
3-Oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 98%
3-Oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Formula: C6H12ClNO
Peso molecolare: 149,6186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18432562
CAS Number: 904316-92-3