Stampa…
3-(3-Methoxyphenoxy)propylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965267-1G OR965267-250MG
APOSOR965267-1GEA 364 EUR
APOSOR965267-1G APOSOR965267-250MG
3-(3-Methoxyphenoxy)propylamine 95%
3-(3-Methoxyphenoxy)propylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07788402
CAS Number: 6451-26-9