6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 6,7-Dihydro-4-benzo[b]thiophenone, 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
OR965240-1G
OR965240-5G
APOSOR965240-1GEA
61.1
EUR
APOSOR965240-1G
APOSOR965240-5G
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one 95%
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one
Formula:
C₈H₈OS Peso molecolare: 152,211 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005861 CAS Number: 13414-95-4 |