Stampa…
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR965152-100MG OR965152-1G OR965152-250MG
APOSOR965152-100MGEA 157 EUR
APOSOR965152-100MG APOSOR965152-1G APOSOR965152-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine 97%
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15530247
CAS Number: 95897-49-7