Stampa…
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-((Methylamino)methyl)benzonitrile
OR965101-1G OR965101-250MG
APOSOR965101-1GEA 488 EUR
APOSOR965101-1G APOSOR965101-250MG
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile 95%
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂
Peso molecolare: 146,193 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09731650
CAS Number: 90389-96-1