Stampa…
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-tert-Butoxycarbonyl-2-isopropylhydrazine, 3-(Isopropyl)carbazic Acid tert-Butyl Ester, 1-Boc-2-isopropylhydrazine, tert-Butyl 2-isopropylhydrazinecarboxylate
OR965099-10G OR965099-1G OR965099-5G
APOSOR965099-10GEA 452 EUR
APOSOR965099-10G APOSOR965099-1G APOSOR965099-5G
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate 98%
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 174,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14635748
CAS Number: 16689-35-3