Stampa…
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxyphenethyl alcohol
OR965089-1G OR965089-5G
APOSOR965089-1GEA 91.6 EUR
APOSOR965089-1G APOSOR965089-5G
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 168…173 °C
Densità: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 13398-94-2