Stampa…
4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965062-1G OR965062-250MG OR965062-5G
APOSOR965062-1GEA 226 EUR
APOSOR965062-1G APOSOR965062-250MG APOSOR965062-5G
4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 97%
4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16495887
CAS Number: 67333-09-9