Stampa…
3-Ethylpyridin-2-amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965045-10G OR965045-1G OR965045-5G
APOSOR965045-10GEA 864 EUR
APOSOR965045-10G APOSOR965045-1G APOSOR965045-5G
3-Ethylpyridin-2-amine 96%
3-Ethylpyridin-2-amine
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774120
CAS Number: 42753-67-3