Stampa…
3-Cyclopentene-1-ol 96+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR965026-100G OR965026-25G
APOSOR965026-100GEA 290 EUR
APOSOR965026-100G APOSOR965026-25G
3-Cyclopentene-1-ol 96+%
3-Cyclopentene-1-ol
Formula: C₅H₈O
Flash Pt: 41,9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798186
CAS Number: 14320-38-8
UN: 1987
ADR: 3,III