Stampa…
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965024-1G OR965024-5G
APOSOR965024-1GEA 190 EUR
APOSOR965024-1G APOSOR965024-5G
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₅NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03834530
CAS Number: 696647-92-4