Stampa…
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9650-1G OR9650-250MG
APOSOR9650-1GEA 132 EUR
APOSOR9650-1G APOSOR9650-250MG
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde 97%
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Peso molecolare: 193,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08146610
CAS Number: 15182-06-6
UN: 2735
ADR: 8,III