Stampa…
3-Chloropropyl acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964999-100G OR964999-25G OR964999-500G
APOSOR964999-100GEA 0 EUR
APOSOR964999-100G APOSOR964999-25G APOSOR964999-500G
3-Chloropropyl acetate 97%
3-Chloropropyl acetate
Formula: C₅H₉ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001000
CAS Number: 628-09-1