Stampa…
1-(3-(Chloromethyl)phenyl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3'-Chloromethylacetophenone
OR964995-1G OR964995-250MG
APOSOR964995-1GEA 437 EUR
APOSOR964995-1G APOSOR964995-250MG
1-(3-(Chloromethyl)phenyl)ethanone 95%
1-(3-(Chloromethyl)phenyl)ethanone
Formula: C₉H₉ClO
Peso molecolare: 168,6202 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658170
CAS Number: 41908-12-7