1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964966-1G
OR964966-250MG
APOSOR964966-1GEA
437
EUR
APOSOR964966-1G
APOSOR964966-250MG
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine 95%
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine
Formula:
C₉H₁₂ClN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08691240 CAS Number: 74788-46-8 |